3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid
OR903114-25G
APOSOR903114-25GEA
102
EUR
APOSOR903114-25G
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016554 CAS-Nummer: 621-54-5 |