2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903208-1G
APOSOR903208-1GEA
299
EUR
APOSOR903208-1G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropylamine 98%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropylamine
Formel:
C₁₁H₁₇NO Molecular Weight: 179,259 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01937048 CAS-Nummer: 51558-25-9 |