2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR903268-1G
APOSOR903268-1GEA
219
EUR
APOSOR903268-1G
2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole 95%
2-Methyl-4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazole
Formel:
C₁₁H₁₁NS Molecular Weight: 189,277 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00662551 CAS-Nummer: 66047-73-2 |