2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903289-1G
APOSOR903289-1GEA
74.1
EUR
APOSOR903289-1G
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157.1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234685 CAS-Nummer: 25724-79-2 |