5-Chinoxalinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903311-5G
APOSOR903311-5GEA
163
EUR
APOSOR903311-5G
5-Chinoxalinol 98%
Quinoxalin-5-ol
Formel:
C8H6N2O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00972004 CAS-Nummer: 17056-99-4 |