Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester
OR903332-5G
APOSOR903332-5GEA
139
EUR
APOSOR903332-5G
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09908168 CAS-Nummer: 75680-92-1 |