tert-Butyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903352-1G
APOSOR903352-1GEA
538
EUR
APOSOR903352-1G
tert-Butyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
Formel:
C₉H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 184,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12791990 CAS-Nummer: 133117-97-2 |