N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903353-1G
OR903353-250MG
APOSOR903353-1GEA
596
EUR
APOSOR903353-1G
APOSOR903353-250MG
N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
N-(2-Cyanophenyl)acetamide
Formel:
C₉H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00222087 CAS-Nummer: 25116-00-1 |