Thioisonicotinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903374-100G
APOSOR903374-100GEA
84.1
EUR
APOSOR903374-100G
Thioisonicotinamid 98%
Thioisonicotinamid
Formel:
C₆H₆N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006437 CAS-Nummer: 2196-13-6 |