Ethyl-2-(methylamino)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903561-1G
APOSOR903561-1GEA 150 EUR
APOSOR903561-1G
Ethyl-2-(methylamino)benzoate 95%
Ethyl-2-(methylamino)benzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11174593
CAS-Nummer: 35472-56-1