3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903574-100G
APOSOR903574-100GEA
75.4
EUR
APOSOR903574-100G
3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol 98%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formel:
C₂Cl₂N₂S Molecular Weight: 155.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010072 CAS-Nummer: 5728-20-1 |