2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903659-5G
APOSOR903659-5GEA
255
EUR
APOSOR903659-5G
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formel:
C₇H₄ClN Molecular Weight: 137.5664 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189742 CAS-Nummer: 945717-09-9 |