1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903703-1G
APOSOR903703-1GEA
0
EUR
APOSOR903703-1G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074973 CAS-Nummer: 73107-26-3 |