4H-Cyclopenta[b]thiophen-6(5H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903852-1G
APOSOR903852-1GEA
116
EUR
APOSOR903852-1G
4H-Cyclopenta[b]thiophen-6(5H)-one 98%
4H-Cyclopenta[b]thiophen-6(5H)-one
Formel:
C₇H₆OS Molecular Weight: 138,1869 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426936 CAS-Nummer: 5650-52-2 |