Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR903880-1G
OR903880-5G
APOSOR903880-1GEA
0
EUR
APOSOR903880-1G
APOSOR903880-5G
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate 98%
Methyl-2-aminobenzo[d]thiazole-7-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09263762 CAS-Nummer: 209459-11-0 |