5-Brom-2-pentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903890-10G
OR903890-1G
OR903890-5G
APOSOR903890-10GEA
632
EUR
APOSOR903890-10G
APOSOR903890-1G
APOSOR903890-5G
5-Brom-2-pentanon 95%
5-Brom-2-pentanon
Formel:
H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051425 CAS-Nummer: 3884-71-7 |