2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903939-1G
APOSOR903939-1GEA
71.2
EUR
APOSOR903939-1G
2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
2-Morpholinopyrimidin-4-ol
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181,1900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234443 CAS-Nummer: 19810-79-8 |