Ethyl-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904086-1G
APOSOR904086-1GEA
0
EUR
APOSOR904086-1G
Ethyl-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09752679 CAS-Nummer: 118156-56-2 |