N1,N1-Diethyl-1,2-benzenediamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904367-1G
APOSOR904367-1GEA
364
EUR
APOSOR904367-1G
N1,N1-Diethyl-1,2-benzenediamine 95%
N1,N1-Diethyl-1,2-benzenediamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01120263 CAS-Nummer: 19056-34-9 |