4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904449-1G
OR904449-250MG
APOSOR904449-1GEA
538
EUR
APOSOR904449-1G
APOSOR904449-250MG
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Ethyl-2-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₉NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12027007 CAS-Nummer: 119778-44-8 |