Piperidine-4-carbonitrile hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyanopiperidine hydrochloride
OR904481-25G
APOSOR904481-25GEA
52.2
EUR
APOSOR904481-25G
Piperidine-4-carbonitrile hydrochloride 95+%
Piperidine-4-carbonitrile hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 146,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037930 CAS-Nummer: 240401-22-3 |