2-Ethynylpyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR904484-1G
APOSOR904484-1GEA 108 EUR
APOSOR904484-1G
2-Ethynylpyrimidine 97%
2-Ethynylpyrimidine
Formel: C₆H₄N₂
Schmelzpunkt: 95…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698134
CAS-Nummer: 37972-24-0