2-Pyrimidincarbonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9045-1G
APOSOR9045-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9045-1G
2-Pyrimidincarbonitril 98%
2-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
Schmelzpunkt: 37…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160513
CAS-Nummer: 14080-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR