1,2-Diphenylhydrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904547-100G
APOSOR904547-100GEA
183
EUR
APOSOR904547-100G
1,2-Diphenylhydrazin 95%
1,2-Diphenylhydrazine
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003012 CAS-Nummer: 122-66-7 |