2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR904606-1G
APOSOR904606-1GEA
371
EUR
APOSOR904606-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₁₂H₇Cl₂N₃ Molecular Weight: 264,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08752799 CAS-Nummer: 143696-74-6 |