2,3-Dihydroxynaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Naphthalindiol
OR904617-500G
APOSOR904617-500GEA 192 EUR
APOSOR904617-500G
2,3-Dihydroxynaphthalin 98%
2,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 354
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Flammpunkt: 175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004073
CAS-Nummer: 92-44-4