4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904656-1G OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA 328 EUR
APOSOR904656-1G APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitril 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitril
Formel: C₁₂H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664880
CAS-Nummer: 169036-66-2