o-Anisidiniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methoxyaniline hydrochloride
OR904667-100G
APOSOR904667-100GEA 0 EUR
APOSOR904667-100G
o-Anisidiniumchlorid 98%
o-Anisidiniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO
Molecular Weight: 159,6134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054334
CAS-Nummer: 134-29-2