4-Amino-3,5-dimethylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3,5-dimethylphenol
OR904670-100G
APOSOR904670-100GEA
365
EUR
APOSOR904670-100G
4-Amino-3,5-dimethylphenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.1800 g/mol Schmelzpunkt: 181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01741459 CAS-Nummer: 3096-70-6 |