2-Cyclopentylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904691-1G
APOSOR904691-1GEA
328
EUR
APOSOR904691-1G
2-Cyclopentylpyrrolidine 95%
2-Cyclopentylpyrrolidine
Formel:
C₉H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663460 CAS-Nummer: 383127-36-4 |