1H-Benzimidazole-2-thiol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Mercapto-1H-benzimidazole, 2-Sulphanyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-2-thiol

OR9047-5G
APOSOR9047-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9047-5G
1H-Benzimidazole-2-thiol 97%
1H-Benzimidazole-2-thiol
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150,20 g/mol
Schmelzpunkt: 300…304 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005593
CAS-Nummer: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR