Methyl-5-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-methylthiazole-2-carboxylate
OR904772-1G
APOSOR904772-1GEA
97.3
EUR
APOSOR904772-1G
Methyl-5-methylthiazole-2-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-2-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01924773 CAS-Nummer: 79247-98-6 |