Ethyl 2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-methylthiophene-3-carboxylate
OR904776-5G
APOSOR904776-5GEA
155
EUR
APOSOR904776-5G
Ethyl 2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170.2300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698267 CAS-Nummer: 19432-66-7 |