7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
OR904778-1G
APOSOR904778-1GEA
74.1
EUR
APOSOR904778-1G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 98%
7-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Molecular Weight: 198.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994418 CAS-Nummer: 832735-60-1 |