2,4-Dimethylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905226-1G
APOSOR905226-1GEA
435
EUR
APOSOR905226-1G
2,4-Dimethylpiperidine hydrochloride 95%
2,4-Dimethylpiperidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₆ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
91846-47-8 |