6-Methoxy-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzol, 5-Methyl-o-anisidin, 2-Amino-4-methylanisol, 3-Amino-4-methoxytoluol, p-Cresidin, 2-Methoxy-5-methylanilin
OR905244-100G
APOSOR905244-100GEA 132 EUR
APOSOR905244-100G
6-Methoxy-m-toluidin 98%
6-Methoxy-m-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007815
CAS-Nummer: 120-71-8