2-(2,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905265-1G
APOSOR905265-1GEA 0 EUR
APOSOR905265-1G
2-(2,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₇N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663504
CAS-Nummer: 298690-87-6