4-Methoxyisochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905298-1G
APOSOR905298-1GEA
66.7
EUR
APOSOR905298-1G
4-Methoxyisochinolin 95%
4-Methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,1846 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646265 CAS-Nummer: 36034-54-5 |