2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905430-1G
APOSOR905430-1GEA 116 EUR
APOSOR905430-1G
2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅NO
Molecular Weight: 177,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663445
CAS-Nummer: 103861-77-4