(2-Ethyl-1H-imidazol-1-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Ethyl-1H-imidazol-1-yl)acetic acid
OR905479-1G
APOSOR905479-1GEA
194
EUR
APOSOR905479-1G
(2-Ethyl-1H-imidazol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Ethyl-1H-imidazol-1-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154.167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07186426 CAS-Nummer: 883539-33-1 |