3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905595-5G
APOSOR905595-5GEA
59.6
EUR
APOSOR905595-5G
3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide 95%
3-Bromo-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrobromide
Formel:
C5H13Br2N Molecular Weight: 246.9714 g/mol Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109991 CAS-Nummer: 5845-30-7 |