Methylnicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl-3-pyridincarboxylat, Nicotinsäuremethylester, Pyridin-3-carbonsäuremethylester, 3-Picolinsäuremethylester, 3-Pyridincarbonsäuremethylester
OR905628-500G
APOSOR905628-500GEA
87
EUR
APOSOR905628-500G
Methylnicotinat 98%
Methylnicotinat
Formel:
C₇H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006388 CAS-Nummer: 93-60-7 |