5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905656-1G
OR905656-250MG
APOSOR905656-1GEA
127
EUR
APOSOR905656-1G
APOSOR905656-250MG
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₆H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834820 CAS-Nummer: 51647-90-6 |