2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905682-5G
APOSOR905682-5GEA
59.6
EUR
APOSOR905682-5G
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole 98%
2-Bromo-4,5-dimethylthiazole
Formel:
C₅H₆BrNS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501629 CAS-Nummer: 29947-24-8 |