2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905690-1G
OR905690-250MG
APOSOR905690-1GEA
0
EUR
APOSOR905690-1G
APOSOR905690-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907855 CAS-Nummer: 930798-25-7 |