4-Chlor-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine, 4-Chloro-6-methyl-2-methylthiopyrimidine
OR905698-25G
APOSOR905698-25GEA
126
EUR
APOSOR905698-25G
4-Chlor-6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂S Molecular Weight: 174.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023233 CAS-Nummer: 17119-73-2 |