1-Boc-3-piperidon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 75.4 EUR
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidon 98%
1-Boc-3-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631193
CAS-Nummer: 98977-36-7