3-Bromo-6-methylpyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR905842-25G
APOSOR905842-25GEA
482
EUR
APOSOR905842-25G
3-Bromo-6-methylpyridazine
3-Bromo-6-methylpyridazine
Formel:
C5H5BrN2 Molecular Weight: 173.0106 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09831907 CAS-Nummer: 65202-58-6 |