4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905864-5G
APOSOR905864-5GEA
68.3
EUR
APOSOR905864-5G
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 240.2573 g/mol Schmelzpunkt: 197…212 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00233883 CAS-Nummer: 92149-07-0 |