Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%

Lieferant: Apollo Scientific

OR9059-100G
APOSOR9059-100GEA 58 EUR
APOSOR9059-100G
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₃
Siedepunkt: 167 °C/0,2mmHg
Dichte: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863722
CAS-Nummer: 95798-23-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR